Z741410
Vornado™ Vortexer
gray, AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Motor activated by touch
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV101-GB
Parametry
+4-65 °C temp. range
2800 rpm speed
4 mm (orbit)
rozmiar
9.4 cm (3.7 in.) × 9.9 cm (3.9 in.) × 6.6 cm (2.6 in.)
masa
1 lb
kolor
gray
Opis ogólny
Obsługa Insta-Touch oznacza, że silnik jest automatycznie aktywowany przy lekkim nacisku na środkową głowicę kubka. Praca jest płynna, cicha i wydajna. Po usunięciu nacisku działanie natychmiast ustaje.
Unikalna konstrukcja głowicy Vornado zapobiega przedostawaniu się płynów do obudowy, przedłużając żywotność silnika. Urządzenie jest dostępne z pięcioma różnymi kolorami głowicy.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)