Z741394
Accuris™ Compact Balance
capacity 10000 g, AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
małe saldo, wagi, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3300-10K
zakres pomiaru
resolution: 0.1 g
zakres pomiaru nośności
10000 g
Parametry
0.1 g readability
pojemność
10000 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
śr. szalki
18 cm (7 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Seria Compact obejmuje 6 modeli obejmujących szeroki zakres maksymalnych zakresów ważenia i jest wyposażona w pierścień osłony przeciwwiatrowej, który zapobiega wpływowi prądów powietrza na pomiary.
Modele o większej nośności (1000 g, 5000 g i 10 000 g) nie zawierają pierścienia osłony przeciwwiatrowej.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741394-1EA | 4061834674726 |