Z740850
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets ASTM E 1272
capacity 250 mL, subdivision, 2.0 mL, tol. 1.0 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 2.0 mL
opakowanie
pkg of 1 ea
tol. measuring range
1.0 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Cylindry miarowe z przezroczystego szkła borokrzemowego z bezpieczną sześciokątną podstawą. Wylewka jest przesunięta względem podstawy, dzięki czemu w przypadku przechylenia cylindra wylewka nie zostanie uszkodzona. Sześciokątna podstawa zapobiega stoczeniu się cylindra ze stołu. Spełnia wymagania i specyfikacje ASTM E 1272 klasy A. W komplecie z plastikowym zderzakiem. Podziałka "To Contain".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)