BR41654
BRAND® graduated cylinder low form embossed scale
volume 500 mL, polypropylene
Synonim(y):
Graduated Cylinders, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
producent / nazwa handlowa
BRAND 41654
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cylinder z podziałką 1191 o niskim kształcie z wytłoczoną skalą jest przeznaczony do precyzyjnych pomiarów cieczy w warunkach laboratoryjnych. Wykonany z polipropylenu (PP) o wysokiej czystości, cylinder ten jest skalibrowany na zawartość (TC, In), zapewniając dokładne odczyty objętości. Jego niski kształt zwiększa stabilność i łatwość użytkowania, a wytłoczona skala zapewnia dobrą widoczność i szybkie odniesienie. Cylinder z podziałką jest odporny na działanie temperatur do 80 °C bez przekraczania limitów błędów stałych, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań. Niezawodny i trwały cylinder z podziałką jest niezbędnym narzędziem w każdym laboratorium.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR41654-5EA | 4061831865523 |