Z693367
Norell® Sample Vault™ NMR tube caps
open port cap, white, diam. 5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 96 ea
producent / nazwa handlowa
Norell SVOP-NORLOC-5-96PK
Średnica
5 mm
kolor
white
Opis ogólny
Nasadki Sample Vault mają doskonałe właściwości przytrzymywania i uszczelniania, które eliminują awarie nasadki/rurki w urządzeniu. Opatentowana konstrukcja zawiera białą opaskę umieszczoną na rurce NMR, która wyrównuje się z podstawą nasadki, wskazując prawidłowo zablokowaną pozycję. Doskonała nasadka Sample Vault jest mocowana półtrwale do wielokrotnego użytku i do zastosowań krytycznych.
Cechy i korzyści
- Nasadka Superior Sample Vault mocowana jest półtrwale do wielu zastosowań i krytycznych aplikacji.
- Idealna do przechowywania w niskich temperaturach.
- Nadaje się do kriosond i badań w zmiennych temperaturach.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Sample Vault is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)