Kluczowe dokumenty
Z682683
Sigma-Aldrich
Kolba do suszenia Ace, gruszkowata, z bocznymi wgłębieniami
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, glass
Synonim(y):
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
pear-shaped flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 00452
pojemność
500 mL
Opis ogólny
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)