Kluczowe dokumenty
Z679925
Bio-Pure pipetting reservoir
capacity 100 mL
Synonim(y):
Zbiornik pipety wielokanałowej, zbiornik odczynnika
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.01
Materiały
PET (Bio-degradable)
V-bottom bottom
white
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech REBP-1000
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Bio-Pure Reagent Reservoirs are made from recaputured PET that does not rely on additional fossil fuel-derived petrochemicals. In addition, reservoirs are sealed in bio-degradable bags and packed in recycled cardboard cases. As a result, Bio-Pure Reservoirs are a more eco-friendly alternative. "Trough within a trough" maximizes reagent recovery. A wide base and reinforced sidewalls avoids spills and provides stability. Gamma irradiated RNASE/DNASE free
Cechy i korzyści
  • Zbudowany z biodegradowalnego materiału PET w celu przyjaznej dla środowiska utylizacji.
  • Specjalistyczna konstrukcja "korytka w korytku" zapewniająca optymalne odzyskiwanie odczynników.
  • Wylewki na wszystkich czterech rogach i szeroka podstawa zapewniają lepszą stabilność i zapobiegają rozlaniu.
  • Sterylizowane dla bezpiecznego i wolnego od zanieczyszczeń użytkowania.
Informacje prawne
Bio-Pure is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)