About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
2160
Właściwości
grade 1506
producent / nazwa handlowa
Du Pont
liczba lepkościowa
(20 °C) (62 mm2/s)
gęstość
1.88 g/mL at 20 °C
Opis ogólny
- Ochrona przed rdzą
- Niepalny
- Niereaktywny
- Nie zawiera grup acetalowych
- Nadaje się do recyklingu
Krytox XP oils contain a soluble additive to prevent rust. This additive enhances the
performance of Krytox vacuum pump fluids, giving them improved performance
properties. The long-term antirust properties repel moisture, providing extra
protection from corrosion of metal parts and bearing surfaces.
performance of Krytox vacuum pump fluids, giving them improved performance
properties. The long-term antirust properties repel moisture, providing extra
protection from corrosion of metal parts and bearing surfaces.
- Rust preventing
- Nonflammable
- Nonreactive
- Free from acetal groups
- Recyclable
Informacje prawne
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)