Z656348
Olej do rotacyjnych pomp łopatkowych Vacuubrand B, 5L
Pump oil B:high viscosity, low vapour pressure, pack of 5 L
Synonim(y):
Vacuubrand 687011
About This Item
Kod UNSPSC:
40151700
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 L
producent / nazwa handlowa
Vacuubrand
Opis ogólny
Ten olej do pomp próżniowych charakteryzuje się doskonałą lepkością. Jego dobra odporność chemiczna, niskie ciśnienie pary, a także lepsza stabilność podczas pompowania utleniaczy, takich jak opary kwasów i zasad, sprawiają, że jest lepszy w porównaniu ze standardowymi olejami mineralnymi. Olej ten jest stosowany do pierwszego napełniania pomp serii RE / RZ / RC. Oleje do rotacyjnych pomp łopatkowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z656348-1EA |