Z656321
Vacuubrand rotary vane pump oil B, 1L
Pump oil B:high viscosity, low vapour pressure, pack of 1 L
Synonim(y):
Vacuubrand 687010
About This Item
Kod UNSPSC:
40151700
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 L
producent / nazwa handlowa
Vacuubrand
Opis ogólny
Ten olej do pomp próżniowych charakteryzuje się doskonałą lepkością. Jego dobra odporność chemiczna, niskie ciśnienie pary, a także lepsza stabilność podczas pompowania utleniaczy, takich jak opary kwasów i zasad, sprawiają, że jest lepszy w porównaniu ze standardowymi olejami mineralnymi. Olej ten jest stosowany do pierwszego napełniania pomp serii RE / RZ / RC. Oleje do rotacyjnych pomp łopatkowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
500.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
260 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)