Z677485
Camapren™ chloroprene flock lined gloves
size S
Synonim(y):
rękawica wielokrotnego użytku
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red (chloroprene, natural latex)
red gloves
rozmiar
S
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free: no
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
standard type EN 421
opakowanie
package of 100 ea
producent / nazwa handlowa
KCL 722 - 07
KCL 722
dł. × grubość
300 mm × 0.6 mm
Opis ogólny
The cotton flock lining improves comfort. Altogether, this is a product range for excellent comfort and wearing characteristics, reliable, economical and popular with users.
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Grooved palm for excellent grip when wet
- High mechanical resistance
- Cotton flock lining improves comfort
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- Protection from radioactive contamination
- CE compliant
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)