Z676942
ART® Softfit L Reload System™
maximum volume 300 μL, Tip design ART 300L, Reload insert, low retention: no
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
About This Item
Materiały
colorless
colorless tip
sterylność
sterile
Właściwości
barrier
low retention: no
Reload insert
Tip design ART 300L
opakowanie
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2739-RI
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
300 μL
pojemność
300 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Each individual insert within the Softfit L Reload System is clearly identified with both product number and lot number allowing researchers to enjoy space-saving and environmental benefits of a reload tip system without loosing product traceability.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z676942-5X960EA | 4061832935140 |