Kluczowe dokumenty
Z676926
ART® Softfit L Reload System
maximum volume 200 μL, Tip design ART 200L, Hinged rack, low retention: no
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Hinged rack
Tip design ART 200L
opakowanie
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2769-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
200 μL
pojemność
200 μL
Opis ogólny
Designed to be compatible with LTS, the Molecular Bio Products Softfit L Reload System provides ART barrier pipette tips in color coded inserts by volume size. Choose from five pipette tip volume sizes with the option of low retention technology.
Each individual insert within the Softfit L Reload System is clearly identified with both product number and lot number allowing researchers to enjoy space-saving and environmental benefits of a reload tip system without loosing product traceability.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)