Kluczowe dokumenty
Z676888
ART® low retention SoftFit L Reload System
maximum volume 20 μL, Tip design ART 20L, Hinged rack
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
barrier
Hinged rack
Tip design ART 20L
opakowanie
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2749-05-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
20 μL
Opis ogólny
Zaprojektowany z myślą o kompatybilności z systemem LTS, system Molecular Bio Products Softfit L Reload System zapewnia końcówki do pipet z barierą ART w kolorowych wkładach oznaczonych według wielkości objętości. Do wyboru jest pięć rozmiarów objętości końcówek pipet z opcją technologii niskiej retencji.
Każda pojedyncza wkładka w systemie przeładowania Softfit L jest wyraźnie oznaczona zarówno numerem produktu, jak i numerem partii, co pozwala badaczom cieszyć się oszczędnością miejsca i korzyściami środowiskowymi systemu przeładowania końcówek bez utraty identyfikowalności produktu.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)