Z676519
ART® barrier tip
maximum volume 10 μL, Tip design ART 10, Hinged rack, low retention: no
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
colorless tip
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
low retention: no
Hinged rack
Tip design ART 10
opakowanie
pack of 96 ea (Hinged rack)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2139-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
10 μL
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, końcówki ART są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i pirogenów i są idealne do pipetowania próbek radioaktywnych, procedur amplifikacji nukleinowej lub wszelkich zastosowań, w których wymagana jest krytyczna obsługa próbek.
Dostępne jako wkłady przeładunkowe składające się ze sterylnych, wstępnie załadowanych blistrów z 96 końcówkami z lub bez stojaków na zawiasach. Puste stojaki na zawiasach są również dostępne osobno.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z676519-5X960EA | 4061832934594 |