Z668664
Oxygen analyzer for Plas-Labs temperature and humidity box
(Model 800-OA)
Synonim(y):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
About This Item
Kod UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800-OA
Opis ogólny
Analizator tlenu Plas-Labs monitoruje poziom tlenu i jest przydatny we wszystkich komorach rękawicowych Plas-labs do ogólnych zastosowań izolacyjnych w laboratoriach chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych i gospodarki odpadami.
Specyfikacje:
Zakres tlenu rozpuszczonego: 0-100,0 ppm
Stężenie w powietrzu Zakres: 0-100%
Dokładność: DO, +/- 0,25 ppm. Powietrze, +/- 1%
Precyzja: +/- 0,1%
Histereza: Nie istnieje
Czas reakcji: 90% końcowego odczytu w 30 sekund
Zero: Prawdziwe zero przy braku tlenu
Ciśnienie: Maksymalnie 25 psi, głębokość 60 stóp w wodzie
Przełącznik: OFF - % - ppm
Wyświetlacz:1/2 in. LCD
Rozmiar: 6,00 in. dł. x 1,55 in. W x 3.70 in. H
Specyfikacje:
Zakres tlenu rozpuszczonego: 0-100,0 ppm
Stężenie w powietrzu Zakres: 0-100%
Dokładność: DO, +/- 0,25 ppm. Powietrze, +/- 1%
Precyzja: +/- 0,1%
Histereza: Nie istnieje
Czas reakcji: 90% końcowego odczytu w 30 sekund
Zero: Prawdziwe zero przy braku tlenu
Ciśnienie: Maksymalnie 25 psi, głębokość 60 stóp w wodzie
Przełącznik: OFF - % - ppm
Wyświetlacz:1/2 in. LCD
Rozmiar: 6,00 in. dł. x 1,55 in. W x 3.70 in. H
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)