Z664901
Heidolph homogenizers SilentCrusher
SilentCrusher S
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 / 240 V
opis
(SilentCrusher S)
Właściwości
CE compliant
Starts automatically as soon as the tool is placed in the drive unit
producent / nazwa handlowa
Heidolph 595-05000-00
dostępność
available only in EU
Parametry
75000 rpm speed
szer. × wys. × śr.
106 mm × 30 mm × 65 mm, power supply unit
śr. × wys.
125 mm × 197 mm , drive unit diam.
pojemność robocza
0.8-10 mL
masa
850 g
pobór energii
24 W
Opis ogólny
Variable speed control upto 75,000 rpm
- New design allows for sample cooling
- Superior, magnetic driveless technology
- True, maintenance free magnetic coil drive
- Smooth operation as a result of no motor and no mechanicals couplings
- Extremely low noise
- Drive unit perfect for clean room applications because there is no fan
- Range of viscosity from 1 to 5,000 mPa.s
- Delivery includes 3 level plates for heigt adjustment of cooling vessel
- 3 year warranty
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)