Kluczowe dokumenty
Z660450
Julabo® bath test tube trays
holds 240 test tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Materiały
stainless steel
Właściwości
Holds 240 x test tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8960440
dostępność
available only in EU
Opis ogólny
Tace nośne z wkładkami ze szkła testowego na 240 probówek. Jeśli próbki na bazie rozpuszczalnika lub próbki kwaśne są hartowane w temperaturze powyżej 60°C, zalecamy stosowanie szklanych wkładów testowych wykonanych ze stali nierdzewnej, ponieważ tworzywo sztuczne może ulec uszkodzeniu.
Cechy i korzyści
  • Zakres temperatur pracy: +18°C ... +100°C
  • 240 probówek
  • Materiał: PP GF, PA GF
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)