Key Documents
Z647292
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 100 mL
Synonim(y):
3200/10MP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Właściwości
graduations 1.0 mL
zakres pomiaru objętości
100 mL
Wysokość
260 mm
Opis ogólny
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)