Kluczowe dokumenty
Z641804
Duran® centrifuge tubes
volume 250 mL
Synonim(y):
216013605
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Właściwości
DIN 58970, part 2
round bottom
producent / nazwa handlowa
Schott 2160136
dostępność
available only in EU
Wys. × śr.
147 mm × 56 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Jedną z najważniejszych podstawowych metod inżynierii procesowej jest oddzielanie mieszanin substancji. Ta metoda pracy obejmuje wirowanie, które wykorzystuje koncepcję bezwładności masy. Mieszanina substancji, która ma zostać oddzielona, jest napełniana do probówek wirówki, umieszczana w wirówce i obracana. Ze względu na wysoką prędkość obrotową, cięższe cząstki są wypychane na zewnątrz szybciej i dalej niż lżejsze. Skutkuje to separacją opartą na masie lub gęstości poszczególnych składników materiału.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)