Z619094
Heidolph Rotary Evaporator, Laborota 4003
vertical condenser G3, glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
Materiały
glass
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Heidolph
Parametry
20-180 °C temperature
Opis ogólny
Funkcje bezpieczeństwa
- W celu ochrony przed rozpryskami wody i pary, panel sterowania znajduje się z przodu parownika, zapewniając bezpieczny i łatwy dostęp.
- Osłona wyświetlacza chroni użytkownika i panel sterowania przed rozlanymi płynami.
- Indywidualne wyłączniki zasilania panelu sterowania i wanny grzewczej zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
- Wanna grzewcza wyposażona jest w antypoślizgowe uchwyty zapewniające bezpieczny i łatwy transport wanny
- Wanna grzewcza jest zbudowana z izolowanej podwójnej ścianki dla ochrony przed oparzeniami.
- Regulowana, przesuwana osłona bezpieczeństwa zawsze dopasowuje się do wanny i chroni użytkownika w przypadku implozji.
- Uszczelnienie próżniowe PTFE wypełnione grafitem o długiej żywotności
- Nieprzywierająca rurka parowa łatwo się wyjmuje, eliminując rozbite szkło
- Unikalna rurka parowa o dużym otworze zapewnia szybkie tempo dystrybucji
- Jednoczęściowa rurka parowa bez dodatkowego uszczelnienia
- Wyrzutnik kolby usuwa przywierające kolby do odparowywania
- Łatwa regulacja i ustalanie wysokości kolby wyparnej
- Dla wygody użytkownika kąt kolby wyparnej można szybko regulować w zakresie od 10° do 85°.
- Doskonałe wyniki dzięki napędowi o wysokim momencie obrotowym (140 Ncm)
- Wybór podnośnika ręcznego lub silnikowego
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)