Merck
Z402958
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 50 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
VB.02
Materiały
glass
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi 08750
pojemność
50 mL
50 mL
Opis ogólny
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)