Kluczowe dokumenty
Z682799
Ace receiving flask,
capacity 100 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS35/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6902-235
pojemność
100 mL
Opis ogólny
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)