Kluczowe dokumenty
Z619086
Heidolph Rotary Evaporator, Laborota 4003
diagonal condenser G1, glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
wejście AC/DC
230 V
Materiały
glass
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Heidolph
Parametry
20-180 °C temperature
Opis ogólny
Funkcje bezpieczeństwa
  • W celu ochrony przed rozpryskami wody i pary, panel sterowania znajduje się z przodu parownika, zapewniając bezpieczny i łatwy dostęp.
  • Osłona wyświetlacza chroni użytkownika i panel sterowania przed rozlanymi płynami.
  • Indywidualne wyłączniki zasilania panelu sterowania i wanny grzewczej zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
  • Wanna grzewcza wyposażona jest w antypoślizgowe uchwyty zapewniające bezpieczny i łatwy transport wanny
  • Wanna grzewcza jest zbudowana z izolowanej podwójnej ścianki dla ochrony przed oparzeniami.
  • Regulowana, przesuwana osłona bezpieczeństwa zawsze dopasowuje się do wanny i chroni użytkownika w przypadku implozji.
Funkcje zapewniające wygodę
  • Uszczelnienie próżniowe PTFE wypełnione grafitem o długiej żywotności
  • Nieprzywierająca rurka parowa łatwo się wyjmuje, eliminując rozbite szkło
  • Unikalna rurka parowa o dużym otworze zapewnia szybkie tempo dystrybucji
  • Jednoczęściowa rurka parowa bez dodatkowego uszczelnienia
  • Wyrzutnik kolby usuwa przywierające kolby do odparowywania
  • Łatwa regulacja i ustalanie wysokości kolby wyparnej
  • Dla wygody użytkownika kąt kolby wyparnej można szybko regulować w zakresie od 10° do 85°.
  • Doskonałe wyniki dzięki napędowi o wysokim momencie obrotowym (140 Ncm)
  • Wybór podnośnika ręcznego lub silnikowego
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)