Kluczowe dokumenty
Z615587
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 45 Erlenmeyer flasks 25 cc
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970360
Julabo
Opis ogólny
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 45 Erlenmeyer flasks with 25 ml capacity fit on a standard tray.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)