Kluczowe dokumenty
Z369160
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 1.25 mL, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Finn 9404183
maksymalna pojemność
1.25 mL
Opis ogólny
Delivers 25-125 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Opakowanie
Individually wrapped
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries