Z611220
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 9211380
dł. × śr. wewn. × śr. zewn.
80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
probówka śr.
0.95 mm
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z611220-1000EA | 4061833344798 |