Z610259
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 4 mL , 0.015 mL accuracy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
Właściwości
class AS
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 1340150
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
400 mm
pojemność
4 mL , 0.015 mL accuracy
kolor
amber graduations
Opis ogólny
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z610259-6EA |