Kluczowe dokumenty
Z607266
Bohlender round-bottom flasks
capacity 500 mL,
no. of necks: 3
, side joint: ST/NS 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
three-neck
Połączenie
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Bohlender A 156-36
dostępność
not available in USA
Parametry
≤250 °C temperature
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Flasks made from non-porous Fluorpolymer PFA. Resistant to all types of chemicals. Conditionally vacuum suitable to 30 mbar if temperature is below 50 °C. Center neck with NS joint, side neck with GL screw thread or NS joint.
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)