Z607223
Bohlender™ round-bottom flasks
capacity 500 mL, no. of necks: 2
, side joint: ST/NS 29/32
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
two-neck
Połączenie
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Bohlender A 155-36
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
≤250 °C temperature
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)