Kluczowe dokumenty
Z566853
Plas-Labs PCR UV chamber UV bulb
L 18 in.
Synonim(y):
isolation chambers, pcr chambers
About This Item
Kod UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs EL1122
metody
PCR: suitable
Długość
18 in.
Opis ogólny
The PCR UV bulb is used in combination with the PCR UV germicidal light, Z566845, in any of the Plas-Labs PCR UV chambers.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z566853-1EA4061833474761