Kluczowe dokumenty
Z560693
Sigma-Aldrich
Scienceware® Frigimat® Cub dry ice maker
fits US connections
About This Item
Kod UNSPSC:
41103000
Materiały
transparent polycarbonate body
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F388740000
Opis ogólny
Urządzenie otwiera się bez zacisków i śrub, co ułatwia wyjmowanie bloku suchego lodu. Kompaktowe urządzenie podłącza się bezpośrednio do butli z ciekłymCO2, aby wytworzyć gotowy do użycia blok suchego lodu o wadze od 250 do 350 gramów. (Każda 50-gramowa butla wytwarza od 10 do 16 bloków suchego lodu).
Przezroczysta obudowa z poliwęglanu umożliwia podgląd produkcji suchego lodu i nigdy nie jest tak zimna jak suchy lód, nawet po napełnieniu, umożliwiając bezpieczny transport urządzenia i jego zawartości w laboratorium.
Wytrzymały niklowany "pigtail" o długości 1,8 m (6 stóp) łączy urządzenie 1346 Cub - Dry Ice Maker z zaworem butliCO2, który służy do regulacji przepływu gazu. System działa przy bardzo niskim ciśnieniu (wyświetlanym na wbudowanym manometrze zegarowym) i jest wyposażony w wiele zabezpieczeń ciśnieniowych.
Pasuje do połączeń amerykańskich.
Informacje prawne
Frigimat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)