Kluczowe dokumenty
Z288241
Sigma-Aldrich
Glass dry ice trap
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KNF
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pułapka na suchy lód UST 800 jest urządzeniem do zbierania ciekłego rozpuszczalnika do użytku z kolektorami filtracyjnymi, suszarkami żelowymi, piecami próżniowymi, wyparkami obrotowymi i koncentratorami próżniowymi, w których pożądana pojemność zbierania rozpuszczalnika nie przekracza 1000 ml. Umieszczona między pompą próżniową KNF a urządzeniem laboratoryjnym, pułapka ta poprawia odzyskiwanie rozpuszczalnika, niezawodność pompy, eliminuje przestoje, zapobiegając przedostawaniu się nadmiernej ilości ciekłego kondensatu do pompy i zmniejsza ilość oparów rozpuszczalnika uwalnianych do środowiska.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z288241-1EA4061833578858