Kluczowe dokumenty
Z560553
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 600 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
top joint: threaded24/40
klasa czystości
for chromatography
metody
HPLC: suitable
kolumna śr. zewn. × dł. efektywna
44 mm × 572 mm
pojemność kolumny
600 mL
pojemność zbiornika
500 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)