Kluczowe dokumenty
Z557862
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage/dispensing flask, graduated, w/ Sure/Stor inlet
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
top joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
200 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)