Kluczowe dokumenty
Z557579
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped splash-guard adapter
capacity 100 mL, female joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
male joint ST/NS14/20
opis
anti-climb
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie: do stosowania między rurką parową a kolbą wyparki obrotowej, aby zapobiec zasysaniu rozpuszczalnika do skraplacza w przypadku "uderzenia". Stożkowe ścianki boczne eliminują przytrzymywanie typowe dla okrągłych adapterów i umożliwiają ciągłe płukanie skroplonym rozpuszczalnikiem.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)