OP29L
Anti-p53 (Ab-3) (Mutant) Mouse mAb (PAb240)
lyophilized, clone PAb240, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-p53 antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PAb240, monoclonal
Postać
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
hamster, rat, mouse, bovine, chicken, human
spodziewany brak reakcji z
Xenopus
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Frozen Sections (10 µg/ml)
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg per sample)
Paraffin Sections (see application references)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
SK-OV-3 cells
A431, Hs27 (wild-type p53), or SK-BR-3 cells or breast carcinoma
Inne uwagi
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1