Key Documents
BP788
Ergocalciferol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Calciferol, Ercalciol, Ergosterol irradiated, Irradiated ergosterol, Vitamin D2
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ergocalciferol
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
kolor
white
mp
114-118 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
Klucz InChI
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)