Key Documents
SAB56000315
Sigma-Aldrich
Anti-Urease (Helicobacter Pylori) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM412, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM412, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Helicobacter pylori
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: 0.05-5 μg/mL
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
This antibody reacts to Helicobacter pylori Urease.
Immunogen
Proteins purified from Helicobacter pylori
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2