Z556572
Aldrich® ultra Benchclamp™
single adjustment, size S
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
rozmiar
S
opis
3-prong
dł. × śr.
102 mm × 8 mm , arm
pojemność szczęk
0-23 mm
szer. widełek
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niklowane wykończenie jest odporne na korozję.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)