Merck
Z551600
Chemat compact hotplate
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.79
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Chemat KW-4AH-220
Chemat
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru temperatury
120-660 °F, resolution: 1 °C
Parametry
50-350 °C temp. range
szer. × dł.
6 in. × 6 in.
Opis ogólny
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)