SYNF284060M
Synthware™ fritted gas dispersion tube with 90 degree angle
disc diam. 40 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F284060M
dysk śr.
40 mm
trzon śr. zewn. × dł.
8 mm × 150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.