Z549606
Stopcock Adapter
PTFE side-port stopcock, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE side-port stopcock
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.