Kluczowe dokumenty
Z549304
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter with fritted disc
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 14/20, capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS14/20
pojemność
100 mL
wielkość porów
70-100 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These traps greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Because the venting hole is located at the top, the foam can be prevented from climbing higher into the condenser. The fritted disc prevents particulates from entering the condenser.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z549304-1EA4061832117836