Z545716
Molymod® molecular model set
classroom set, basic organic chemistry
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Właściwości
no. of atoms 19
no. of bonds 24
opakowanie
pkg of 6 sets
producent / nazwa handlowa
Molymod MMP-AT2-6
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nasz podstawowy studencki zestaw modeli organicznych jest wyceniony tak, aby każdy uczeń mógł wykonać własne modele wody, amoniaku, metanu, dwutlenku węgla, alkoholi, kwasów, estrów, węglowodorów chlorowych i wielu innych substancji. Modele są łatwe w montażu i dostarczane wraz z jasno zilustrowanymi instrukcjami. Pojedynczy zestaw jest zapakowany w plastikową torbę do przechowywania. Pakiet sześciu zestawów zawiera plastikowe pudełko do przechowywania i sześć oddzielnych torebek.
Zawartość:
10 białych wodorów z jednym otworem
4 czarne węgle z czterema otworami
2 czerwony tlen z dwoma otworami
3 zielony chlor z jednym otworem
1 niebieski azot z czterema otworami
20 średnich szarych ogniw
4 długie elastyczne szare ogniwa
Zawartość:
10 białych wodorów z jednym otworem
4 czarne węgle z czterema otworami
2 czerwony tlen z dwoma otworami
3 zielony chlor z jednym otworem
1 niebieski azot z czterema otworami
20 średnich szarych ogniw
4 długie elastyczne szare ogniwa
Top quality Molymod molecular model sets are for use by students, teachers, and researchers. May be upgraded or customized with additional model parts, for more info, go to sigma-aldrich.com and enter Molymod in our search engine.
Scale is 2.8 cm =100 pm (open style) and 1.45 cm = 100 pm (compact, semi-space-filling). Sets include standard color-coded plastic atom centers (with bond holes set at the appropriate angles), bonding links, and a plastic storage box.
Set pictured is representative of the Student set.
See our Selection Guide for detailed descriptions of set contents.
Scale is 2.8 cm =100 pm (open style) and 1.45 cm = 100 pm (compact, semi-space-filling). Sets include standard color-coded plastic atom centers (with bond holes set at the appropriate angles), bonding links, and a plastic storage box.
Set pictured is representative of the Student set.
See our Selection Guide for detailed descriptions of set contents.
Informacje prawne
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z545716-6SET | 4061833078549 |
Z545716-1SET |