Kluczowe dokumenty
Z530387
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
głębokość zanurzenia
50 mm
Opis ogólny
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)