Z530263
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 19/22
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
rozmiar kurka
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)