Kluczowe dokumenty
Z510785
Connecting Adapter
female joint: ST/NS 14/20, thread size 13-425
Synonim(y):
747130-1314
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
rozmiar gwintu
13-425
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Connects ground joint glassware to threaded microscale component or sample vials. Excellent for use with splash-guards to recover small quantities of material during rotary evaporation. Order threaded vial connectors separately.
Cechy i korzyści
- Akcesorium do zestawów gwintowanych MICROFLEX w mikroskali
- Łączy zewnętrzne złącze uziemiające Standard Taper z gwintem GPI wewnętrznego złącza uziemiającego
- Wykonane z 33-krotnie rozszerzalnego, niskoparoprzepuszczalnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z510785-1EA | 4061833352892 |