Z516015
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 14/20, capacity 100 mL
Synonim(y):
storage tubes, tube flask, tube storage
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless cap
colorless tube
round bottom
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
Właściwości
graduations: no
śr. zewn. × dł.
42 mm × 140 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)