Kluczowe dokumenty
Z509353
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size L, anti-static PP
Synonim(y):
Aparatura do ważenia, Urządzenie ważące
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
Materiały
anti-static PP
rozmiar
L
opakowanie
pkg of 20 ea
Opis ogólny
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z509353-1PAK4061832333649